Learn More
1-Butanotiol, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Butanethiol |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -116.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8400g/mL |
Punto de ebullición | 98.0°C |
Temperatura de inflamación | 0.5°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |