Learn More
1-Bromopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499762
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
110-53-2
C5H11Br
151.047
MFCD00000267
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
8057
1-bromopentano
CCCCCBr
110-53-2
C5H11Br
151.047
MFCD00000267
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
8057
1-bromopentano
CCCCCBr
1-Bromopentane is used in a multitude of organic synthesis. It is used in iron-catalyzed alkylations of aromatic Grignard reagents via cross coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromopentano se utiliza en un diferentes síntesis orgánicas. Se utiliza en las alquilaciones catalizadas con hierro de los reactivos aromáticos de Grignard mediante el acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Insoluble en agua y soluble en alcohol. Miscible en éter dietílico.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromopentane
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.215
Punto de ebullición 127°C to 129°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.4436
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730981
Índice Merck 14,602
Información de solubilidad Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 99%