Learn More
1-Bromononano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromononano se utiliza como intermedio orgánico. Se utiliza principalmente en síntesis farmacéutica e intermedios de colorantes industriales.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter etílico y benceno.
Notas
Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1-bromononano se utiliza como intermedio orgánico. Se utiliza principalmente en síntesis farmacéutica e intermedios de colorantes industriales.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter etílico y benceno.
Notas
Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromononane |
Densidad | 1.086 |
Punto de ebullición | 200°C to 201°C |
Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
Índice de refracción | 1.455 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1733632 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.16 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.