Learn More
1-(Bromethyl)-3-fenoxibenceno, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge MO07329DA
Detalles adicionales : CAS : 51632-16-7 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021962
  • 137.20€ / 1 g
Envío estimado: 19-10-2021
51632-16-7
263.134
1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
1-(Bromometil)-3-fenoxibenceno
C13H11BrO
UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
94544
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Especificaciones
1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
1g
97%
1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
263.134
263.13
Frasco de vidrio ámbar
51632-16-7
C13H11BrO
UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
1-(Bromometil)-3-fenoxibenceno
94544
97%
Videos
SDS Documentos
Certificados