Learn More
1-Bromoheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-74442
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
629-04-9
C7H15Br
179.10
MFCD00000273
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
12369
1-bromoheptane
CCCCCCCBr
629-04-9
C7H15Br
179.10
MFCD00000273
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
12369
1-bromoheptane
CCCCCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromoheptane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -58°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6Br
Índice de refracción 1.4489 to 1.4509
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 155
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido