Learn More
1-Bromoheptano, 99 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 107030050
Detalles adicionales : CAS : 629-04-9 Peso : 0.05570kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 5mL |
629-04-9 | |
179.1 | |
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N | |
12369 | |
CCCCCCCBr |
C7H15Br | |
MFCD00000273 | |
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane | |
1-bromoheptano |
Especificaciones
1-Bromoheptane | |
60°C | |
Frasco de vidrio | |
1.14 | |
De incoloro a amarillo | |
5mL | |
629-04-9 | |
100.0 | |
C7H15Br | |
MFCD00000273 | |
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane | |
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoheptano | |
12369 | |
Líquido |
1.1400g/mL | |
Authentic | |
1.4489 to 1.4509 | |
180°C | |
-58°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
CH3(CH2)6Br | |
01, 155 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCBr | |
179.1 | |
179.1 | |
99% |