Learn More
1-Bromoadamantano, 99 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 149030250
Detalles adicionales : CAS : 768-90-1 Peso : 0.02500kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 25g |
768-90-1 | |
215.13 | |
VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N | |
79106 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br |
C10H15Br | |
MFCD00074721 | |
1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane | |
1-bromoadamantano |
Especificaciones
1-Bromoadamantane | |
Frasco de vidrio | |
117.0°C to 120.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00074721 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,chloroform,benzene,,methanol and ethanol | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br | |
215.13 | |
215.13 | |
99% |
Authentic | |
Blanco a amarillo | |
25g | |
768-90-1 | |
100.0 | |
C10H15Br | |
1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane | |
VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoadamantano | |
79106 | |
Polvo |