missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-5-cloropentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025135
24.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
54512-75-3
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
96070
1-Bromo-5-cloropentano
ClCCCCCBr
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
54512-75-3
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
96070
1-Bromo-5-cloropentano
ClCCCCCBr

1-Bromo-5-chloropentane, is used as an primary and secondary intermediate. It is also used as a intermediate in organic syntheses.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1-bromo-5-cloropentano se utiliza como intermediario primario y secundario. También se utiliza como intermediario en las síntesis orgánicas.

Solubilidad
No soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-5-chloropentane
Densidad 1.408
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.4836
Cantidad 10 g
Beilstein 1732341
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.5
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'