missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-4-n-pentilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021923
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51554-95-1
C11H15Br
227.145
MFCD00061113
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
2735599
1-bromo-4-pentilbenceno
CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51554-95-1
C11H15Br
227.145
MFCD00061113
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
2735599
1-bromo-4-pentilbenceno
CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-pentylbenzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.15
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'