Learn More
1-Bromo-4-isopropilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021148
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
586-61-8
C9H11Br
199.09
MFCD00039159
MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
11462
1-bromo-4-propán-2-ilbenceno
CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
586-61-8
C9H11Br
199.09
MFCD00039159
MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
11462
1-bromo-4-propán-2-ilbenceno
CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha empleado como intermediario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.315
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Beilstein 1858096
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza 97%