Learn More
1-Bromo-4-fluorobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055676
29.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
462-72-6
C4H8BrF
155.01
MFCD00209551
WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
10022
1-bromo-4-fluorobutano
C(CCBr)CF
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
462-72-6
C4H8BrF
155.01
MFCD00209551
WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
10022
1-bromo-4-fluorobutano
C(CCBr)CF
1-Bromo-4-fluorobutane may be employed for the synthesis of fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-fluorobutano puede usarse para la síntesis de fluoroalquil[2,5-dimetil-7-(2,4,6-trimetilfenil)-7H-pirrollo[2,3-d]pirimidin-4-il]alquilaminas.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua a 25 °C 0,48 g/l.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluorobutane
Color Incolora
Densidad 1.444 g/mL
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Fórmula lineal FCH2CH2CH2CH2Br
Índice de refracción 1.439
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731414
Sinónimo 4-fluorobutyl bromide, butane, 1-bromo-4-fluoro, butane,1-bromo-4-fluoro, fluorobutyl bromide, acmc-20aoww, 4-bromo-1-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butane, 4-01-00-00263 beilstein handbook reference, 1-bromo-4-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butan;4-fluoro-1-bromobutane
Información de solubilidad Sparingly soluble in water at 25°C 0.48g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido