Learn More
1-Bromo-4-fluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494723
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
460-00-4
C6H4BrF
175.00
MFCD00000342
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
9993
1-bromo-4-fluorobenceno
FC1=CC=C(Br)C=C1
460-00-4
C6H4BrF
175.00
MFCD00000342
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
9993
1-bromo-4-fluorobenceno
FC1=CC=C(Br)C=C1
1-Bromo-4-fluorobenzene is used as an intermediate in the synthesis of atypical antipsychotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-fluorobenceno se utiliza como intermedio en la síntesis de agentes antipsicóticos atípicos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,14 g/l).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluorobenzene
Punto de fusión -16°C
Densidad 1.604
Punto de ebullición 151°C to 153°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.527
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 774102
Información de solubilidad Soluble in water(0.14g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99%