Learn More
1-Bromo-4-chlorobutane, 99%, Acros Organics
39.60€ - 117.30€
CAS 6940-78-9
Fórmula molecular C4H8BrCl
Molecular Weight (g/mol) 171.46
Número MDL MFCD00001010
InChI Key NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
PubChem CID 81364
IUPAC Name 1-bromo-4-chlorobutane
SMILES C(CCBr)CCl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10607252 SDS Ver documentos Acros Organics
106840250
25g Glass bottle 39.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10152560 SDS Ver documentos Acros Organics
106841000
100g Glass bottle 117.30€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6940-78-9
171.46
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
81364
C(CCBr)CCl
C4H8BrCl
MFCD00001010
butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
1-bromo-4-chlorobutane
Especificaciones
1-Bromo-4-chlorobutane
60°C
Glass bottle
1.48
80.0°C to 82.0°C (30.0mmHg)
25g
6940-78-9
100.0
C4H8BrCl
MFCD00001010
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with organic solvents,soluble in ethanol,ethylether,slightly soluble in carbontetrachloride
C(CCBr)CCl
171.46
171.46
99%
1.4800g/mL
Authentic
1.4865 to 1.4885
0.03% max. (K.F.)
Undesignated
99%
98.5
98.5% min. (GC)
Cl(CH2)4Br
butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-chlorobutane
81364
Liquid
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-Bromo-4-chlorobutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.