Learn More
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene, 98%
Product Code. 11434137
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11434137 25 g 25g
11424137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11434137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19570.14
 Restricted Item
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1996-29-8 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1996-29-8
Molecular Formula C6H3BrClF
Molecular Weight (g/mol) 209.44
MDL Number MFCD00079708
InChI Key FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-bromo-5-chlorofluorobenzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro-benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-chlorobenzene, 2-bromo-5-chloro-1-fluorobenzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro, pubchem3209, acmc-1bovk, 2-bromo-5-chlorofluorbenzene
PubChem CID 137275
IUPAC Name 1-bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
SMILES FC1=CC(Cl)=CC=C1Br
Tekniske data
Density 1.678
Boiling Point 70°C to 72°C (11 mmHg)
Flash Point 92°C (197°F)
Refractive Index 1.554
Quantity 25 g
Beilstein 2081083
Formula Weight 209.45
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.