Learn More
1-Bromo-4-(1,1-difluoroetil)benceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10861671
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1000994-95-5
C8H7BrF2
221.05
MFCD11110333
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoro-ethyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl, 4-1,1-difluoroethyl bromobenzene, bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl-benzene, 1-4-bromophenyl-1,1-difluoroethane
45158847
1-bromo-4-(1,1-difluoroetil)benceno
CC(C1=CC=C(C=C1)Br)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1000994-95-5
C8H7BrF2
221.05
MFCD11110333
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoro-ethyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl, 4-1,1-difluoroethyl bromobenzene, bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl-benzene, 1-4-bromophenyl-1,1-difluoroethane
45158847
1-bromo-4-(1,1-difluoroetil)benceno
CC(C1=CC=C(C=C1)Br)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(1, 1-difluoroethyl)benzene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Punto de ebullición 80.0°C to 82.0°C (10.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.