Learn More
Alfa Aesar™ 1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61192.03
Detalles adicionales : CAS : 7087-65-2 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457698
  • 129.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7087-65-2
219.997
SWXVEPMSQBEVRH-UHFFFAOYSA-N
15020157
C1=C(C=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
C6H3BrFNO2
MFCD09955454
3-bromo-5-fluoronitrobenzene, 1-nitro-3-fluoro-5-bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-nitro, pubchem17569, acmc-209ogb, 3-fluoro-5-nitrobromobenzene, 5-bromo-3-fluoro-1-nitrobenzene
1-bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Especificaciones
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1g
C6H3BrFNO2
UN2810
SWXVEPMSQBEVRH-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
15020157
Liquid
Yellow
7087-65-2
MFCD09955454
3-bromo-5-fluoronitrobenzene, 1-nitro-3-fluoro-5-bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-nitro, pubchem17569, acmc-209ogb, 3-fluoro-5-nitrobromobenzene, 5-bromo-3-fluoro-1-nitrobenzene
C1=C(C=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
219.997
220
98%
Videos
SDS Documentos