Learn More
1-Bromo-3-cloropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11300506
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-70-6
C3H6BrCl
157.44
MFCD00000998
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
8006
1-bromo-3-cloropropano
C(CCl)CBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
109-70-6
C3H6BrCl
157.44
MFCD00000998
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
8006
1-bromo-3-cloropropano
C(CCl)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloropropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -59.0°C
Densidad 1.5900g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3Br
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 109
Gravedad específica 1.59
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.44
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.