Learn More
1-Bromo-3,5-diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10448862
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
19752-55-7
C6H3BrCl2
225.9
MFCD00000584
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
29766
1-bromo-3,5-diclorobenceno
C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
19752-55-7
C6H3BrCl2
225.9
MFCD00000584
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
29766
1-bromo-3,5-diclorobenceno
C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino