Learn More
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022259
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
431-35-6
C3H2BrF3O
190.95
MFCD00039237
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
79008
3-bromo-1,1,1-trifluoropropano-2-ona
FC(F)(F)C(=O)CBr
431-35-6
C3H2BrF3O
190.95
MFCD00039237
ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
79008
3-bromo-1,1,1-trifluoropropano-2-ona
FC(F)(F)C(=O)CBr
1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone is used in the preparation of 3-nonylthio-1,1,1-trifluoropropan-2-one and perfluoroalkylated trans-allylic alcohols. It is involved in the synthesis of cyclic tetrapeptides. Further, it reacts with potassium enolate of ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate to produce ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetona se utiliza en la preparación de 3-noniltio-1,1,1-trifluoropropano-2-ona y alcoholes transalílicos perfluoroalquilados. Participa en la síntesis de los tetrapéptidos cíclicos. Además, reacciona con enolato de potasio de 4,4,4-trifluoroacetoacetato de etilo para producir 2,4-bis(trifluorometil)-4-hidroxidihidro-3-furoato de etilo.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Punto de fusión <-80°C
Densidad 1.822
Punto de ebullición 85°C to 87°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.376
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1703387
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.95
Porcentaje de pureza 97%