Learn More
1-Bromo-2-yodobeceno, +98 %, +estab. con cobre, +Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023455
23.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
583-55-1
C6H4BrI
282.906
MFCD00001030
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
11415
1-bromo-2-yodobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
583-55-1
C6H4BrI
282.906
MFCD00001030
OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
11415
1-bromo-2-yodobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Br)I
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-el bromoyodobenceno se utiliza en la síntesis de diarilaminas.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-iodobenzene
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 2.256
Punto de ebullición 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6645
Cantidad 5 g
Beilstein 1855309
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.91
Porcentaje de pureza ≥98%