missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-2-(difluorometil)benceno, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-4228431
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
845866-82-2
C7H5BrF2
207.02
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
2761181
1-bromo-2-(difluorometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)C(F)F)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
845866-82-2
C7H5BrF2
207.02
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
2761181
1-bromo-2-(difluorometil)benceno
C1=CC=C(C(=C1)C(F)F)Br
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 74°C to 76°C (17.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-bromo-2-difluoromethyl benzene, 2-difluoromethyl bromobenzene, 2-bromophenyl difluoro methane, 1-bromo-2-difluoromethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-difluoromethyl, 1-bromo-2-difluoromethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-difluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'