Learn More
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno es el intermedio de los cristales líquidos. Los derivados de este compuesto pueden utilizarse como intermedios para la síntesis de quinolona antibacterial. Se emplea en la síntesis de los ácidos 3-etenil, 3-etinil, 3-aril y 3-ciclopropil-2, 4 5-trifluorobenzoicos de 1-bromo-2, 4, 5-trifluorobenceno y ácido 2, 4, 5-trifluoro-3-hidroxibenzoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno es el intermedio de los cristales líquidos. Los derivados de este compuesto pueden utilizarse como intermedios para la síntesis de quinolona antibacterial. Se emplea en la síntesis de los ácidos 3-etenil, 3-etinil, 3-aril y 3-ciclopropil-2, 4 5-trifluorobenzoicos de 1-bromo-2, 4, 5-trifluorobenceno y ácido 2, 4, 5-trifluoro-3-hidroxibenzoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene |
Punto de fusión | -19°C |
Densidad | 1.806 |
Punto de ebullición | 143°C to 144°C |
Temperatura de inflamación | 55°C (131°F) |
Índice de refracción | 1.486 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1636588 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |