Learn More
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7081792
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
327-52-6
C6H2BrF3
210.981
MFCD00000306
DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
67597
1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno
C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
327-52-6
C6H2BrF3
210.981
MFCD00000306
DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
67597
1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno
C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno es el intermedio de los cristales líquidos. Los derivados de este compuesto pueden utilizarse como intermedios para la síntesis de quinolona antibacterial. Se emplea en la síntesis de los ácidos 3-etenil, 3-etinil, 3-aril y 3-ciclopropil-2, 4 5-trifluorobenzoicos de 1-bromo-2, 4, 5-trifluorobenceno y ácido 2, 4, 5-trifluoro-3-hidroxibenzoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.806
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1636588
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza ≥98%