Learn More
1-Bromo-2-(2-metoxietoxi)etano, 90 %, estabilizado con carbonato sódico, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 370980500
Detalles adicionales : CAS : 54149-17-6 Peso : 0.10000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008901
  • 259.00€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 5
54149-17-6
183.04
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
123532
COCCOCCBr
C5H11BrO2
MFCD00000238
1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
1-(2-bromoetoxi)-2-metoxietano
Especificaciones
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
73°C
Frasco de vidrio
1.347
De incoloro a amarillo
90%
88.0
88% min. (GC)
CH3(OCH2CH2)2Br
1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
COCCOCCBr
183.04
183.04
90%
1.3470g/mL
Authentic
1.455
0.1% sodium carbonate
50g
54149-17-6
100.0
C5H11BrO2
MFCD00000238
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
1-(2-bromoetoxi)-2-metoxietano
123532
Líquido
Videos
SDS Documentos