Learn More
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 90%, stabilized with sodium carbonate, ACROS Organics™
69.40€ - 246.60€
CAS 54149-17-6
Fórmula molecular C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.045
Número MDL MFCD00000238
InChI Key HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
IUPAC Name 1-(2-bromoethoxy)-2-methoxyethane
SMILES COCCOCCBr
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10417602 SDS Acros Organics
370980100
10g Glass bottle 69.40€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
10008901 SDS Acros Organics
370980500
50g Glass bottle 246.60€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
54149-17-6
183.045
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
123532
COCCOCCBr
C5H11BrO2
MFCD00000238
1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
1-(2-bromoethoxy)-2-methoxyethane
Especificaciones
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
73°C
Glass bottle
1.347
Colorless to Yellow
90%
88.0
90%
CH3(OCH2CH2)2Br
1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
COCCOCCBr
183.045
183.04
90%
1.3470g/mL
Authentic
1.455
0.1% sodium carbonate
10g
54149-17-6
100.0
C5H11BrO2
MFCD00000238
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
1-(2-bromoethoxy)-2-methoxyethane
123532
Liquid