Learn More
1-Boc-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64319.03
Detalles adicionales : CAS : 148760-75-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451469
  • 192.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
148760-75-2
218.256
PKYJYPDHSCLTJO-UHFFFAOYSA-N
20042876
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=C1C=CN=C2
C12H14N2O2
MFCD11976180
tert-butyl 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylate, 1-boc-1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylate, pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
tert-butyl pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
Especificación
1-Boc-pyrrolo[3,2-c]pyridine
1g
C12H14N2O2
5866349
PKYJYPDHSCLTJO-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl pyrrolo[3,2-c]pyridine-1-carboxylate
20042876
Liquid
Yellow
148760-75-2
MFCD11976180
tert-butyl 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylate, 1-boc-1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylate, pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=C1C=CN=C2
218.256
218.26
95%