Learn More
(1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid, 97%, ACROS Organics™
136.40€ - 719.60€
CAS 157688-46-5
Fórmula molecular C12H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 243.31
InChI Key ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
PubChem CID 1512539
IUPAC Name 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10577790 SDS Ver documentos Acros Organics
437500010
1g 136.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
10423530 SDS Ver documentos Acros Organics
437500050
5g 719.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
157688-46-5
243.31
1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid
C12H21NO4
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
1512539
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Especificaciones
(1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
Glass bottle
99°C to 100.5°C
157688-46-5
100.0
C12H21NO4
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid
1512539
Powder, Solid or Crystalline Powder
Authentic
Yellow to Brown
1g
96.0
97%
1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
243.31
243.31
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.