Learn More
Ácido 1-boc-isonipecótico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is a pharmaceutical intermediate. he camptothecin ester of isonipecotic acid is installed on a triazine dendrimer intermediate obtained through an iterative, scalable route to ultimately yield cationic and PEGylated targets with activities in cell culture comparable to free drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico. El éster camptotecina de ácido isonipecótico se instala en un intermedio dendrímero de triazina obtenido a través de una ruta iterativa y escalable para, en última instancia, producir objetivos catiónicos y PEGilados con actividades en cultivo celular comparables al fármaco libre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Es un intermedio farmacéutico. El éster camptotecina de ácido isonipecótico se instala en un intermedio dendrímero de triazina obtenido a través de una ruta iterativa y escalable para, en última instancia, producir objetivos catiónicos y PEGilados con actividades en cultivo celular comparables al fármaco libre.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Boc-isonipecotic acid |
Punto de fusión | 149°C to 151°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.28 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |