Learn More
Ácido 1-Boc-D-nipecótico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
1-Boc-D-nipecotic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-Boc-D-nipecótico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El ácido 1-Boc-D-nipecótico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Boc-D-nipecotic acid |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 5539297 |
Nombre IUPAC | (3R)-1-[(terc-butoxi)carbonil]piperidina-3-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |