Learn More
1-BOC-azetidine-3-methanol, 96%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 452090010
Detalles adicionales : CAS : 142253-56-3 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289726
  • 104.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
142253-56-3
187.239
tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
C9H17NO3
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
10583745
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CO
Especificación
1-BOC-azetidine-3-methanol
142253-56-3
C9H17NO3
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
10583745
1g
96%
tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CO
187.239
187.24
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-Boc-azetidine-3-methanol, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.