Learn More
1-BOC-acetidina-3-metanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812595
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
142253-56-3
C9H17NO3
187.24
MFCD06656141
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
10583745
tert-butil 3-(hidroximetil)acetidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
142253-56-3
C9H17NO3
187.24
MFCD06656141
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
10583745
tert-butil 3-(hidroximetil)acetidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-BOC-azetidine-3-methanol
Punto de fusión 50°C to 53°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Glass Bottle
Sinónimo tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 96%
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 117°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-azetidine-3-methanol, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.