Learn More
1-BOC-4-metilaminopiperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077509
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
147539-41-1
C11H22N2O2
214.31
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-methylaminopiperidine, tert-butyl 4-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-methylamino piperidine, 1-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-methylamino piperidine, n1-boc protected, n-boc-4-n-methylamino piperidine, 4-n-methylamino-1-boc-piperidine
15380702
terc-butilo 4-(metilamino)piperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)NC
147539-41-1
C11H22N2O2
214.31
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-methylaminopiperidine, tert-butyl 4-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-methylamino piperidine, 1-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-methylamino piperidine, n1-boc protected, n-boc-4-n-methylamino piperidine, 4-n-methylamino-1-boc-piperidine
15380702
terc-butilo 4-(metilamino)piperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)NC
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-methylaminopiperidine
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-4-methylaminopiperidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.