Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-cyano-4-(4-morpholinyl)piperidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63252.06
Detalles adicionales : CAS : 1148003-98-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499848
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1148003-98-8
295.383
PBBFBGRHOJHAKQ-UHFFFAOYSA-N
67392141
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(C#N)N2CCOCC2
C15H25N3O3
MFCD12827546
tert-butyl 4-cyano-4-morpholinopiperidine-1-carboxylate, 4-cyano-4-morpholin-4-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-cyano-4-morpholin-4-yl piperidine-1-carboxylate
tert-butyl 4-cyano-4-morpholin-4-ylpiperidine-1-carboxylate
Especificaciones
1-Boc-4-cyano-4-(4-morpholinyl)piperidine
1148003-98-8
MFCD12827546
PBBFBGRHOJHAKQ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-cyano-4-morpholin-4-ylpiperidine-1-carboxylate
67392141
Solid
5g
C15H25N3O3
tert-butyl 4-cyano-4-morpholinopiperidine-1-carboxylate, 4-cyano-4-morpholin-4-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-cyano-4-morpholin-4-yl piperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(C#N)N2CCOCC2
295.383
295.38
97%
Videos
SDS Documentos