Learn More
1-BOC-4-cloropiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228400
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
154874-94-9
C10H18ClNO2
219.71
MFCD04115040
NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-chloro-piperidine, 1-boc-4-chloropiperidine, 1-boc-4-chloro-piperidine, 4-chloro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-4-chloropiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, chloropiperidine, 1-n-boc-4-chloropiperidine, ksc528i4h, 1-n-boc-4-chloro-piperidine
11138624
terc-butilo 4-cloropiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Cl)CC1
154874-94-9
C10H18ClNO2
219.71
MFCD04115040
NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-chloro-piperidine, 1-boc-4-chloropiperidine, 1-boc-4-chloro-piperidine, 4-chloro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-4-chloropiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, chloropiperidine, 1-n-boc-4-chloropiperidine, ksc528i4h, 1-n-boc-4-chloro-piperidine
11138624
terc-butilo 4-cloropiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Cl)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-chloropiperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.71
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-4-chloro-piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.