Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-(2-methoxycarbonylphenyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55302.06
Detalles adicionales : CAS : 870703-74-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451518
  • 351.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
870703-74-5
320.389
JFZGCXORLWXLGH-UHFFFAOYSA-N
16217924
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
C17H24N2O4
MFCD07369760
1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-methoxycarbonyl phenyl piperazine-1-carboxylate, methyl 2-boc-piperazin-1-yl benzoate, 1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl pipera, 1-boc-4-2-methoxycarbonyl phenyl-piperazine
tert-butyl 4-(2-methoxycarbonylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Especificación
1-Boc-4-(2-methoxycarbonylphenyl)piperazine
Yellow to Orange
870703-74-5
MFCD07369760
1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-methoxycarbonyl phenyl piperazine-1-carboxylate, methyl 2-boc-piperazin-1-yl benzoate, 1-boc-4-2-methoxycarbonylphenyl pipera, 1-boc-4-2-methoxycarbonyl phenyl-piperazine
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
320.389
320.39
97%
1.5320
5g
C17H24N2O4
UN2810
JFZGCXORLWXLGH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(2-methoxycarbonylphenyl)piperazine-1-carboxylate
16217924