missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H63364.03

Detalles adicionales : CAS : 170017-74-0 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15490019

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

170017-74-0
277.368
LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
2795530
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2N
C15H23N3O2
MFCD04115046
1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate

Especificaciones

1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
1g
C15H23N3O2
1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2N
277.368
277.36
97%
120°C to 122°C
170017-74-0
MFCD04115046
LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
2795530
Solid
Videos
SDS Documentos