missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-BOC-4-(2-aminoetil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7077495
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
192130-34-0
C11H25N3O2
231.34
MFCD02683049
QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-P
tert-butyl 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-n-2-aminoethyl-1-n-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-1-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminoethyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-2-aminoethyl-4-tert-butoxycarbonylpiperazine
1514400
terc-butilo 4-(2-aminoetil)piperazin-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH+](CC[NH3+])CC1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
192130-34-0
C11H25N3O2
231.34
MFCD02683049
QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-P
tert-butyl 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-n-2-aminoethyl-1-n-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-1-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminoethyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-2-aminoethyl-4-tert-butoxycarbonylpiperazine
1514400
terc-butilo 4-(2-aminoetil)piperazin-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH+](CC[NH3+])CC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine
Punto de fusión 36.0°C to 41.0°C
Punto de ebullición 198.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.32
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-4-(2-aminoethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'