missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Boc-3-(n-propilamino)azetidina, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7038702
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1340363-42-9
C11H22N2O2
214.309
MFCD18326837
XAPPBFZZMSZHEL-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-n-propylamino azetidine, tert-butyl 3-propylamino azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-n-propylamino azetidine-1-carboxylate
63302789
tert-butilo 3-(propilamino)azetidina-1-carboxilato
CCCNC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1340363-42-9
C11H22N2O2
214.309
MFCD18326837
XAPPBFZZMSZHEL-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-n-propylamino azetidine, tert-butyl 3-propylamino azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-n-propylamino azetidine-1-carboxylate
63302789
tert-butilo 3-(propilamino)azetidina-1-carboxilato
CCCNC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Notas
sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(n-propylamino)azetidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'