Learn More
(+/-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
(±)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as a reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, Vasopressin1b receptor antagonists, CXCR4 antagonists as anti-HIV agents, Amide CCR5 antagonist, PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps and Human GnRH receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (+/-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina se utiliza como reactativo para la síntesis de inhibidores PIM-1, los antagonistas de los receptores vasopresi na 1b, los antagonistas del CXCR4 como agentes anti-VIH, los antagonistas de la amida CCR5, los inhibidores basados en PSSRI de las bombas de eflujo de múltiples fármacos de S. aureus y los antagonistas de los receptores de GnRH humano.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilformamida (DMF).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
La (+/-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina se utiliza como reactativo para la síntesis de inhibidores PIM-1, los antagonistas de los receptores vasopresi na 1b, los antagonistas del CXCR4 como agentes anti-VIH, los antagonistas de la amida CCR5, los inhibidores basados en PSSRI de las bombas de eflujo de múltiples fármacos de S. aureus y los antagonistas de los receptores de GnRH humano.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilformamida (DMF).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine |
Punto de fusión | 77°C to 81°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol and dimethylformamide(DMF). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |