missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Boc-3-aminoazetidina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030371
80.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
193269-78-2
C8H16N2O2
172.228
MFCD01861753
WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
1516507
tert-butil 3-aminoacetidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
193269-78-2
C8H16N2O2
172.228
MFCD01861753
WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
1516507
tert-butil 3-aminoacetidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-aminoazetidine
Número UN UN2735
Índice de refracción 1.465
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 94%
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'