Learn More
1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptano hemioxalato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055236
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1041026-71-4
C22H38N4O8
486.566
MFCD12404932
PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate oxalate 2:1, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxylate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3,3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, ethanedioate 2:1, oxalic acid; bis tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptaneoxalate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 1-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate
50902214
2,6-diazaspiro[3.3]heptano-2-carboxilato de terc-butilo; ácido oxálico
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.C(=O)(C(=O)O)O
1041026-71-4
C22H38N4O8
486.566
MFCD12404932
PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate oxalate 2:1, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxylate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3,3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, ethanedioate 2:1, oxalic acid; bis tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptaneoxalate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 1-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate
50902214
2,6-diazaspiro[3.3]heptano-2-carboxilato de terc-butilo; ácido oxálico
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.C(=O)(C(=O)O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 250 mg
Forma física Sólido