Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benciloxicarbonil-4-piperidona, +98 %
Marca:  Alfa Aesar™ B23181.03
Detalles adicionales : CAS : 19099-93-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440777
  • 19.89€ / 1 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
19099-93-5
233.267
VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
643496
C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
C13H15NO3
MFCD00673144
1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
4-oxopiperidina-1-carboxilato de bencilo
Especificaciones
1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone
>110°C (230°F)
1g
C13H15NO3
1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
233.267
233.27
1.172
38°C to 41°C
19099-93-5
MFCD00673144
VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
4-oxopiperidina-1-carboxilato de bencilo
643496
≥98%
Videos
SDS Documentos