Learn More
1-Benciloxicarbonil-3-piperidona, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone finds its application in the synthesis and pharmacological evaluation of some 6-substituted 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanes as potential dopamine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-benciloxicarbonil-3-piperidona se utiliza en la síntesis y evaluación farmacológica de algunos 6-substituidos 7-metil-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanos como posibles agonistas de la dopamina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
La 1-benciloxicarbonil-3-piperidona se utiliza en la síntesis y evaluación farmacológica de algunos 6-substituidos 7-metil-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanos como posibles agonistas de la dopamina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1464624 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.27 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Forma física | Líquido |