Learn More
Ácido 1-[(benciloxi)carbonil]piperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10011474
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
10314-98-4
C14H17NO4
263.293
MFCD01568759
URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
736489
ácido 1-fenilmetoxicarbonilpiperidina-4-carboxílico
C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
10314-98-4
C14H17NO4
263.293
MFCD01568759
URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
736489
ácido 1-fenilmetoxicarbonilpiperidina-4-carboxílico
C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 97%