Learn More
Ácido 1-[(benciloxi)carbonilo]-2-indolinacarboxílico, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2694841
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
117483-89-3
C17H15NO4
297.31
MFCD02682032
BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
2776400
ácido 1-fenilmetoxicarbonilo-2,3-dihidroindol-2-carboxílico
OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
117483-89-3
C17H15NO4
297.31
MFCD02682032
BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
2776400
ácido 1-fenilmetoxicarbonilo-2,3-dihidroindol-2-carboxílico
OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.31
Porcentaje de pureza 90%