Learn More
1-Bencilindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054958
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3377-71-7
C15H13N
207.276
MFCD00015884
NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
96913
1-bencilindole
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3377-71-7
C15H13N
207.276
MFCD00015884
NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
96913
1-bencilindole
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Benzylindole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 148884
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido