Learn More
Ácido 1-bencilindol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Benzylindole-3-carboxylic acid |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.28 |
Porcentaje de pureza | 98% |