Learn More
Ácido 1-bencilindol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4089901
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
27018-76-4
C16H13NO2
251.28
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
33671
ácido 1-bencilindol-3-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
27018-76-4
C16H13NO2
251.28
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
33671
ácido 1-bencilindol-3-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98%