Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benzyl-5-nitroindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63233.03
Detalles adicionales : CAS : 65795-95-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499818
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
65795-95-1
252.273
LONPVIGEVNTHTN-UHFFFAOYSA-N
9856351
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)[N+](=O)[O-]
C15H12N2O2
MFCD03206550
1-benzyl-5-nitro-1h-indole, 1h-indole, 5-nitro-1-phenylmethyl, 1-benzyl-5-nitroindole
1-benzyl-5-nitroindole
Especificaciones
1-Benzyl-5-nitroindole
65795-95-1
MFCD03206550
1-benzyl-5-nitro-1h-indole, 1h-indole, 5-nitro-1-phenylmethyl, 1-benzyl-5-nitroindole
C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2C=CC(=C3)[N+](=O)[O-]
252.273
252.27
97%
1g
C15H12N2O2
1252504
LONPVIGEVNTHTN-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-5-nitroindole
9856351
Solid
Videos
SDS Documentos