Learn More
(1-Bencil-4-piperidil)metanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.3 |
Porcentaje de pureza | 97% |